Learn More
Ácido 3-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493464 100 g 100 g
11473464 5 g 5 g
11483464 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10700.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3-Thiopheneacetic acid was used in one-step, size control synthesis of gold nanoparticles. It was also used in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-tiofenoacético se utilizó en la síntesis de control de tamaño en un paso de nanopartículas de oro. También se utilizó en la preparación de nanopartículas de oro cubiertas con ácido 3-tiofenoacético (3-TAA) mediante reducción de borohidruro.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6964-21-2
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.172
Número MDL MFCD00005473
Clave InChI RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
Nombre IUPAC ácido 2-tiofen-3-ilacético
SMILES C1=CSC=C1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneacetic acid
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 129°C (2.5 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 113622
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%