Learn More
Ácido 3-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216980 10 g Frasco de vidrio 10 g
10246260 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205370100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6964-21-2
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.17
Número MDL MFCD00005473
Clave InChI RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
Nombre IUPAC ácido 2-tiofen-3-ilacético
SMILES C1=CSC=C1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneacetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 80°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 18, IV, 4066
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos cristalinos o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thiopheneacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2