Learn More
Ácido 3-(tiofen-2-il)propanoico, Mikromol
Beskrivelse
Ácido 3-(tiofen-2-il)propanoico, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid |
| CAS | 5928-51-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Thiophenepropanoic acid, 2-Thiophenepropionic acid (6CI,7CI,8CI), 3-(2-Thienyl)propanoic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propanoic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propionic acid, beta-(2-Thienyl)propionic acid, Eprosartan Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | OC(=O)CCc1cccs1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?