Learn More
Ácido 3-(tiofen-2-il)propanoico, Mikromol
Código de producto. 30463973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463973 4 x 25 mg 100 miligramos
30050828 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463973 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1577.0200254AMP
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(tiofen-2-il)propanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
CAS 5928-51-8
Nombres de analitos o componentes 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Thiophenepropanoic acid, 2-Thiophenepropionic acid (6CI,7CI,8CI), 3-(2-Thienyl)propanoic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propanoic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propionic acid, beta-(2-Thienyl)propionic acid, Eprosartan Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)CCc1cccs1
Nombre IUPAC ácido 3-tiofen-2-ilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 156.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0245 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.