Learn More
3-Tienilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15239746 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15239746 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15239746 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451450100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thienylmethylamine
CAS 27757-86-4
Punto de ebullición 102.0°C (15.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C5H7NS
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
Clave InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1CN
Nombre IUPAC tiofen-3-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 113.18
PubChem CID 2776381
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thienylmethylamine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.