Learn More
3-Tienilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10334232 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10394322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10011744 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10334232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13113CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27757-86-4
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.178
Número MDL MFCD01529872
Clave InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
Nombre IUPAC tiofen-3-ilmetanamina
SMILES C1=CSC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thienylmethylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 97%