Learn More
Yoduro de 3-tienilmagnesio, solución de 0,3 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10852251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10852251 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10852251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433650500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 65.0°C
Nombre del producto químico o material 3-Thienylmagnesium iodide
CAS 172035-86-8, 109-99-9
Color Amarillo a marrón
% mín. CAS 5.19, 89.63
% máx. CAS 10.37, 94.82
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C4H3IMgS
Número MDL MFCD03427252
Temperatura de inflamación −17°C
Sinónimo 3-thienylmagnesium iodide, magnesium, iodo-3-thienyl, iodo 3-thienyl magnesium, 3-thienyl magnesium iodide, thiophen-3-ylmagnesium iodide, 3-iodomagnesio thiophene, lderxyctdnlptd-uhfffaoysa-m, magnesium,3h-thiophen-3-ide,iodide, 3-thienylmagnesium iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-thienylmagnesium iodide solution, 0.3 m in thf
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES I[Mg]C1=CSC=C1
Nombre IUPAC magnesio;3H-tiofen-3-uro;yoduro
Peso molecular (g/mol) 234.34
PubChem CID 10752186
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.20 to 0.40M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.904
Densidad 0.9040g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thienylmagnesium iodide, 0.3M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.