Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10118454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10118454 5 g 5 g
10001744 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10118454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13112DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 6165-69-1
Fórmula molecular C4H5BO2S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00151851
Clave InChI QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
Nombre IUPAC (thiophen-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CSC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Thienylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 97%