Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Thienylboronic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.96 |
| Porcentaje de pureza | 97% |