Learn More
(3-Tien-3-ilfenil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10173224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173224 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173224 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48413CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 138139-99-8
Fórmula molecular C11H11NS
Peso molecular (g/mol) 189.276
Número MDL MFCD08690276
Clave InChI GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thien-3-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-3-yl-benzylamine, 3-3-thienyl phenyl methylamine, 3-thiophen-3-ylphenyl methylamine
PubChem CID 19916941
Nombre IUPAC (3-tiofen-3-ilfenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CSC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.28
Porcentaje de pureza 90%