Learn More
(3-Tien-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10643055 5 g 5 g
10341103 250 mg 250 miligramos
10301153 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10643055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48409DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 89929-82-8
Fórmula molecular C11H10OS
Peso molecular (g/mol) 190.26
Número MDL MFCD06203083
Clave InChI VSWBZMMHNMDWJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thien-3-ylphenyl methanol, 3-thiophen-3-yl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methanol, 3-thiophen-3-ylphenyl methanol, acmc-20ls08, 3-3-thienyl phenylmethanol, 3-3-thiophenyl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164662
Nombre IUPAC (3-tiofen-3-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CSC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Thien-3-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 95%