Learn More
3-Tien-3-ilanilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10612875 5 g 5 g
10563135 250 mg 250 miligramos
10225324 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10612875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48414DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 161886-96-0
Fórmula molecular C10H9NS
Peso molecular (g/mol) 175.25
Número MDL MFCD06740169
Clave InChI SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
PubChem CID 4130337
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thien-3-ylaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 3-tiofen-3-ilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.25
Porcentaje de pureza 97%