Learn More
(3-Tien-2-ilfenil)metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749615 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10587874 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749615 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44513CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 859850-86-5
Fórmula molecular C11H11NS
Peso molecular (g/mol) 189.276
Número MDL MFCD08435868
Clave InChI PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
PubChem CID 18525771
Nombre IUPAC (3-tiofen-2-ilfenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.28
Porcentaje de pureza 97%