Learn More
(3-Tien-2-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10387594 250 mg 250 miligramos
10614595 1 g 1 g
10352105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387594 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103669-00-7
Fórmula molecular C11H10OS
Peso molecular (g/mol) 190.26
Número MDL MFCD06203108
Clave InChI SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [3-(tiofen-2-il)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%