Learn More
3-Tien-2-ilbenzonitrilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644405 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10644405 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44516DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H7NS
Número MDL MFCD02323389
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
Clave InChI DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC 3-(thiophen-2-yl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol) 185.24
PubChem CID 4645033
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%