Learn More
Ácido 3-(tetrazol-5-il)fenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11916761 1 g 1 g
11926761 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445560010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 775351-30-9 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775351-30-9
Fórmula molecular C7H7BN4O2
Peso molecular (g/mol) 189.97
Número MDL MFCD11044436
Clave InChI XMJKBDSKRITXBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenyl-boronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-2h-tetrazol-5-yl phenyl, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl-boronic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, acmc-209pal
PubChem CID 46737996
Nombre IUPAC ácido [3-(2H-tetrazol-5-il)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.97
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.