Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(tetrahidropiran-2-iloxi)prop-1-en-1-ilborónico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946151 5 g 5 g
11926151 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 642066-70-4 | C14H25BO4 | 268.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642066-70-4
Fórmula molecular C14H25BO4
Peso molecular (g/mol) 268.16
Número MDL MFCD03788736
Clave InChI MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53406456
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[3-(oxan-2-iloxi)prop-1-enil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 79°C (0.1 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.16
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.