Learn More
3-[(Tetrahidrofurano-2-ilmetil)amino]propanenitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304532 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10651103 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304532 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09269DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 90322-18-2
Fórmula molecular C8H14N2O
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00121811
Clave InChI ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
Nombre IUPAC 3-(oxolan-2-ilmetilamino)propanenitrilo
SMILES N#CCCNCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%