Learn More
3-[(Tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol |
| CAS | 106862-82-2 |
| Fórmula molecular | C25H32O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O3/c1-3-25(26)14-12-22-21-9-7-17-16-18(28-23-6-4-5-15-27-23)8-10-19(17)20(21)11-13-24(22,25)2/h1,8,10,16,20-23,26H,4-7,9,11-15H2,2H3/t20-,21-,22+,23?,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC5CCCCO5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-(oxan-2-iloxi)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 380.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.2351 |