Learn More
3-[(Tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol, TRC
Código de producto. 30455343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455343 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT685058100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol
CAS 106862-82-2
Fórmula molecular C25H32O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O3/c1-3-25(26)14-12-22-21-9-7-17-16-18(28-23-6-4-5-15-27-23)8-10-19(17)20(21)11-13-24(22,25)2/h1,8,10,16,20-23,26H,4-7,9,11-15H2,2H3/t20-,21-,22+,23?,24+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC5CCCCO5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-(oxan-2-iloxi)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol
Peso molecular (g/mol) 380.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.2351