Learn More
3-terc-butiltio-2-cianopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-tert-Butylthio-2-cyanopyridine |
| CAS | 178811-40-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2S/c1-10(2,3)13-9-5-4-6-12-8(9)7-11/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Sc1cccnc1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-terc-butilsulfanilpiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0721 |