Learn More
3-terc-butiltio-2-carboxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-tert-Butylthio-2-carboxypyridine |
| CAS | 178811-41-1 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-10(2,3)14-7-5-4-6-11-8(7)9(12)13/h4-6H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)Sc1cccnc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-terc-butilsulfanilpiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0667 |