Learn More
3-terc-butilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-tert.-Butylphenol |
| CAS | 585-34-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | m-tert-Butylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-terc-butilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |