Learn More
3-terc-Butilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475737 5 g 5 g
11485737 25 g 25 g
11495737 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24315.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-34-2
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00002300
Clave InChI CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
PubChem CID 11450
ChEBI CHEBI:34348
Nombre IUPAC 3-terc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butylphenol
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 125°C to 130°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (228°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2430
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%