Learn More
3-terc-butildifenilsilil-4,5-O-(1-metiletildieno)-beta-D-fructopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-tert-Butyldiphenylsilyl-4,5-O-(1-methylethyldiene)-beta-D-fructopyranose |
| CAS | 141410-45-9 |
| Fórmula molecular | C25H34O6Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4H-1,3-Dioxolo[4,5-c]pyran, β-D-galactopyranose deriv. (ZCI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O6Si/c1-23(2,3)32(18-12-8-6-9-13-18,19-14-10-7-11-15-19)31-22-21-20(29-24(4,5)30-21)16-28-25(22,27)17-26/h6-15,20-22,26-27H,16-17H2,1-5H3/t20-,21-,22+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(CO)[C@@H](O[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6R,7S,7aR)-7-((terc-butildifenilsilil)oxi)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetiltetrahidro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 458.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.21 |