Learn More
3-[(terc-butildimetilsilil)oxi]-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol |
| CAS | 73842-99-6 |
| Fórmula molecular | C9 H22 O2 Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO |
| Nombre IUPAC | 3-[terc-butil(dimetil)silil]oxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 190.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1389 |