Learn More
3-[(terc-butildimetilsilil)oxi]-1-propanol, TRC
Código de producto. 30336581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30336581 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30336581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691575500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol
CAS 73842-99-6
Fórmula molecular C9 H22 O2 Si
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
Nombre IUPAC 3-[terc-butil(dimetil)silil]oxipropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 190.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1389
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.