Learn More
3-(terc-Butildimetilsiloxi)tiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364006 5 g 5 g
11354006 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17238.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 216393-56-5 | Molecular Formula: C12H20OSSi | Molecular Weight: 240.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216393-56-5
Fórmula molecular C12H20OSSi
Peso molecular (g/mol) 240.44
Número MDL MFCD01318115
Clave InChI KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Índice de refracción 1.521
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 3-[terc-butil(dimetil)silil]oxibencenetiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.44
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación