Learn More
Anhídrido 3-(terc-butildimetilsiloxi)glutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)glutaric anhydride |
| Punto de fusión | 79°C to 81°C |
| Densidad | 1.030 g/mL |
| Temperatura de inflamación | >113°C (235°F) |
| Índice de refracción | 1.451 |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.36 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |