Learn More
Anhídrido 3-(terc-butildimetilsiloxi)glutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486366 5 g 5 g
15496366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61227.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 91424-40-7 | C11H20O4Si | 244.362 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91424-40-7
Fórmula molecular C11H20O4Si
Peso molecular (g/mol) 244.362
Número MDL MFCD00075235
Clave InChI RXAJGRHLLRGVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyldimethylsilyloxy glutaric anhydride, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy oxane-2,6-dione, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy pentanedioic anhydride, 3-tert-butyldimethylsilyloxy glutaric anhydride,, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, acmc-209rbg, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxyoxane-2,6-dione, 3-tert-butyldimethylsilyloxy glutaricanhydride, 3-tert-butyldimethylsiloxy pentanedioic anhydride, 3-tert-butyldimethyl silyl oxy glutaric anhydride
PubChem CID 4141040
Nombre IUPAC 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxioxano-2,6-diona
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CC(=O)OC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)glutaric anhydride
Punto de fusión 79°C to 81°C
Densidad 1.030 g/mL
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.