Learn More
Ácido 3-(terc-butildimetilsiloxi)bencenoborónico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482020 1 g 1 g
11492020 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28378.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261621-12-9 | C12H21BO3Si | 252.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261621-12-9
Fórmula molecular C12H21BO3Si
Peso molecular (g/mol) 252.19
Número MDL MFCD03701505
Clave InChI RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
Nombre IUPAC ácido [3-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]borónico
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 86°C to 91°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.19
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico