Learn More
3-terc-butildimetilsiloxi-4-metoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-tert-Butyldimethylsiloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 97315-18-9 |
| Fórmula molecular | C14H22O3Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-4-methoxy-benzaldehyde, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde, NSC 620549 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-13-9-11(10-15)7-8-12(13)16-4/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-4-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 266.41 |