Learn More
3-Terc-butilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470250 1 g 1 g
11480250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50698.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5369-19-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5369-19-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00125078
Clave InChI DPKTVUKEPNBABS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl aniline, 3-tert-butylbenzenamine, benzenamine, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butyl aniline, 3-tert-butyl-phenylamine, 3-tert-butyl phenylamine, 3-tert-butylphenyl amine, m-t-butylaniline, 3-t-butylaniline, m-tert-butylaniline
PubChem CID 79334
Nombre IUPAC 3-terc-butilanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butylaniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Porcentaje de pureza 97%