Learn More
3-terc-butil-p-hidroxianisol, TRC
Código de producto. 30331135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30331135 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30331135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692085100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
CAS 121-00-6
Fórmula molecular C11 H16 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-p-methoxyphenol, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 3-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 4-Methoxy-2-tert-butylphenol, 4-Methoxy-6-tert-butylphenol, o-tert-Butyl-p-methoxyphenol, tert-Butyl-2-methoxy-4-phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 180.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.