Learn More
3-[[(terc-butil)ilsilil]oxi]-5-hidroxi-bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(((tert-Butyl)lsilyl)oxy)-5-hydroxy-benzenemethanol |
| CAS | 641571-45-1 |
| Fórmula molecular | C13H22O3Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O3Si/c1-13(2,3)17(4,5)16-12-7-10(9-14)6-11(15)8-12/h6-8,14-15H,9H2,1-5H3 |
| SMILES | OC1=CC(CO)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.13 |