Learn More
3-(tert-Butyl)aniline, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10140742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10140742 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10019301 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10140742
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF01575CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 5369-19-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00125078
Clave InChI DPKTVUKEPNBABS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl aniline, 3-tert-butylbenzenamine, benzenamine, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butyl aniline, 3-tert-butyl-phenylamine, 3-tert-butyl phenylamine, 3-tert-butylphenyl amine, m-t-butylaniline, 3-t-butylaniline, m-tert-butylaniline
PubChem CID 79334
Nombre IUPAC 3-terc-butilanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Tert-butyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NH2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%