Learn More
3-tert-butil-5-cloro-6-hidroximetiluracilo (6-desmetil-6-hidroximetil terbacilo), TRC
Código de producto. 30180112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180112 50 mg 50 miligramos
30179727 10 mg 10 miligramos
30180094 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB99709550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25546-02-5
Fórmula molecular C9 H13 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 232.6641
Sinónimo Uracil, 3-tert-butyl-5-chloro-6-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-Chloro-3-(1,1-dimethylethyl)-6-(hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 3-tert-Butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil
Nombre IUPAC 3-tert-butil-5-cloro-6-(hidroximetil)-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC(C)(C)N1C(=O)NC(=C(Cl)C1=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbacil-hydroxymethyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13ClN2O3/c1-9(2,3)12-7(14)6(10)5(4-13)11-8(12)15/h13H,4H2,1-3H3,(H,11,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0615