Learn More
3-terc-Butil-4-hidroxianisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351473 100 g 100 GR
11984751 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439691000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 121-00-6 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-00-6
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.25
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 66.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder or Waxy Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.