Learn More
3-tert-butil-2-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30418259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418259 1 g
30410225 5 g
30415740 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1357151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24623-65-2
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.22
Sinónimo 3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-tert-butylbenzaldehyde, 3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3-t-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-tert-Butylsalicylaldehyde
Nombre IUPAC 3-tert-butil-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994