Learn More
(3-(tert-butilo)-1H-pirazol-5-il)metanol, TRC
Código de producto. 30180413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180413 100 mg 100 miligramos
30179754 500 mg 500 miligramos
30180124 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT221696100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493038-53-2
Fórmula molecular C8H14N2O
Peso molecular (g/mol) 154.21
Sinónimo (5-tert-Butyl-1H-pyrazol-3-yl)-methanol
Nombre IUPAC (5-tert-butil-1H-pirazol-3-il)metanol
SMILES CC(C)(C)c1cc(CO)n[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O/c1-8(2,3)7-4-6(5-11)9-10-7/h4,11H,5H2,1-3H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1106