Learn More
3-terc-Butil-1-metil-2-pirazolin-5-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312077 1 g 1 g
11322077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07849.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87031-30-9
Fórmula molecular C8H14N2O
Peso molecular (g/mol) 154.213
Número MDL MFCD00051761
Clave InChI QTLHXZDNJCSMMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-tert-butyl-1-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, maybridge4_000334, 3-t-butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 5-tert-butyl-2-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 5-tert-butyl-2,4-dihydro-2-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,5-1,1-dimethylethyl-2,4-dihydro-2-methyl
PubChem CID 2735686
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-metil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=O)C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-tert-Butyl-1-methyl-2-pyrazolin-5-one
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5808391
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 98%