Learn More
Ácido 3-(terc-butilo)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10375202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10375202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10734023 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11386945 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10375202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03149DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175277-11-9
Fórmula molecular C9H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 182.223
Clave InChI SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
Nombre IUPAC ácido 5-terc-butil-2-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 95%