Learn More
3-(terc-Butil)-1-metil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702113 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10468192 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10377544 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00494DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 118430-73-2
Fórmula molecular C8H15N3
Peso molecular (g/mol) 153.23
Número MDL MFCD00068002
Clave InChI XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-metilpirazol-3-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.23
Porcentaje de pureza 97%