Learn More
Ácido 3-(terc-butoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499777 1 g 1 g
15409787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53007.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220210-56-0
Fórmula molecular C11H15BO4
Peso molecular (g/mol) 222.05
Número MDL MFCD01630855
Clave InChI HVJDVHCPCSZDSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 3-boronobenzoate, 3-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773299
Nombre IUPAC ácido [3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]fenil]borónico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 96°C to 102°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 98%