Learn More
Ácido 3-[(terc-butoxicarbonil)amino]-5-hidroxibenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732774 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11396895 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732774 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08032DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 232595-59-4
Fórmula molecular C12H15NO5
Peso molecular (g/mol) 253.25
Número MDL MFCD02682202
Clave InChI KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 18322886
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.25
Porcentaje de pureza 95%