Learn More
3-Sulfoleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441588 5000 g 5000 g
11309459 100 g 100 g
11319459 500 g 500 g
11431588 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11441588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13887.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una fuente de butadieno cisoide en las reacciones de Diels-Alder. Este químico es también una práctica fuente de dióxido de azufre. Es un disolvente utilizado en la industria petroquímica para la extracción de aromáticos de flujos de hidrocarburos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, benceno y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-79-2
Fórmula molecular C4H6O2S
Peso molecular (g/mol) 118.15
Número MDL MFCD00005481
Clave InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
Nombre IUPAC 2,5-dihidrotiofeno 1,1-dióxido
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfolene
Punto de fusión 63°C to 67°C
Densidad 1.314
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Cantidad 5000 g
Beilstein 107004
Índice Merck 14,8956
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.15
Porcentaje de pureza 98%