Learn More
Ácido 3-sulfoglicolicolólico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137205 50 mg 50 miligramos
30005369 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68911550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64936-82-9
Fórmula molecular C26 H41 N O7 S . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 557.65
Sinónimo N-[(3α,5β)-24-Oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]glycine Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]pentanoil]amino]acetato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfoglycolithocholic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO7S.2Na/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3;;/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.2399
Porcentaje de pureza >95%