Learn More
Sal monosódica de ácido 3-sulfobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425577 25 g 25 g
11435577 100 g 100 g
11445577 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23556.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17625-03-5
Fórmula molecular C7H5NaO5S
Peso molecular (g/mol) 224.162
Número MDL MFCD00066378
Clave InChI KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23668512
Nombre IUPAC sodio; 3-sulfobenzoato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.17
Porcentaje de pureza 97%