Learn More
3-Sulfobenzaldehído Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30132506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132506 10 g 10 g
30004437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68916510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5330-48-3
Fórmula molecular C7 H5 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 208.17
Sinónimo m-Benzaldehydesulfonic Acid Sodium Salt, 3-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Sodium 3-Formylbenzenesulfonate;
Nombre IUPAC sodio; 3-formilbencenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9806