Learn More
Sal sódica de 3-sulfo-N-sucinimidil 4-(maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455275 100 mg 100 miligramos
15445275 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54807.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92921-24-9 | C16H17N2NaO9S | 436.367 g/mol
3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt is a cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de 3-sulfo-N-sucinimidil 4-(maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato es un reactivo de entrecruzamiento que incorpora un separador extendido con reactividad de amina y sulfhidrilo. Normalmente, al principio está acoplado a las moléculas que contienen aminas primarias por enlaces de amidas tamponadas con un pH de 7,5 (6,5-8,5). Segundo acoplamiento específico para moléculas que contienen sulfhidrilo libre por enlace de tioéter tamponado con pH 6,8 (6,5-7,0). Útil para la preparación de inmunoconjugados enzimáticos y conjugados de moléculas portadoras hapten.
Solubilidad
Soluble en agua (2,5 mg/ml) y dimetilformamida.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92921-24-9
Fórmula molecular C16H17N2NaO9S
Peso molecular (g/mol) 436.367
Número MDL MFCD00054978
Clave InChI VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sulfo-smcc, sodium 1-4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarbonyl oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, sulfo-smcc sodium, 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-n-hydroxysuccinimide ester sodium salt, 3-sulfo-n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-trans-smcc, sulfo-smcc crosslinker, sulfo-n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-smcc sodium salt, bicl207
PubChem CID 4618794
Nombre IUPAC sodio;1-[4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexanecarbonil]oxy-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
SMILES C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water (2.5mg/ml) and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.37
Porcentaje de pureza ≥98%