Learn More
3-sulfino-DL-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Sulfino-DL-valine |
| CAS | 98462-04-5 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Sulfinovaline, Sulbactam EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C(N)C(=O)O)S(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-metil-3-sulfinobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0409 |